2-Nitro-4-thiophencarbonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DFP00020.250 DFP00020DA
MAYBDFP00020.250EA 0 EUR InStock
MAYBDFP00020.250 MAYBDFP00020DA
2-Nitro-4-thiophencarbonitril
2-Nitro-4-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD00052580
CAS-Nummer: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge