3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DP01857.250 DP01857DA
MAYBDP01857.250EA 0 EUR InStock
MAYBDP01857.250 MAYBDP01857DA
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 140…144 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000388
CAS-Nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge