3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GK01307 GK01307CB GK01307DA
MAYBGK01307EA 0 EUR InStock
MAYBGK01307 MAYBGK01307CB MAYBGK01307DA
3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
Formel: C₅H₂Cl₂OS
MDL Number: MFCD00068137
CAS-Nummer: 86427-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge