4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JFD00652.10
MAYBJFD00652.10EA 0 EUR InStock
MAYBJFD00652.10
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MDL Number: MFCD00005241
CAS-Nummer: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge