4-(Methylsulfonyl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JFD01524.250 JFD01524.1
CHMPJFD01524.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD01524.250 MAYBJFD01524.1
4-(Methylsulfonyl)phenol
4-(Methylsulfonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
MDL Number: MFCD00047806
CAS-Nummer: 14763-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge