(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JFD03645.1
MAYBJFD03645.1EA 0 EUR InStock
MAYBJFD03645.1
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MDL Number: MFCD00011966
CAS-Nummer: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge