2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
KM06374.1
MAYBKM06374.1EA 0 EUR InStock
MAYBKM06374.1
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin
Formel: C₆H₅N₃S
MDL Number: MFCD00005810
CAS-Nummer: 767-64-6
EINECS: 212-186-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge