4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
KM06830.250 KM06830.1
CHMPKM06830.250EA 0 EUR InStock
CHMPKM06830.250 MAYBKM06830.1
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂ClN₃O₃
MDL Number: MFCD00005808
CAS-Nummer: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge