1,4-Bis(4-aminophenoxy)butan
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RDR01947.0025
MAYBRDR01947.0025EA 0 EUR InStock
MAYBRDR01947.0025
1,4-Bis(4-aminophenoxy)butan
1,4-Bis(4-aminophenoxy)butan
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00088690
CAS-Nummer: 6245-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge