Methyl-6-brom-2-chlorchinolin-4-carboxylat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RF00961.1
MAYBRF00961.1EA 0 EUR InStock
MAYBRF00961.1
Methyl-6-brom-2-chlorchinolin-4-carboxylat
Methyl-6-brom-2-chlorchinolin-4-carboxylat
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
CAS-Nummer: 680213-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge