4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RH00207.10
MAYBRH00207.10EA 0 EUR InStock
MAYBRH00207.10
4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD00831645
CAS-Nummer: 66422-84-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge