2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB00644.1 SB00644.50
MAYBSB00644.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00644.1 MAYBSB00644.50
2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₅Cl₃O₂S
MDL Number: MFCD00044016
CAS-Nummer: 28286-86-4
EINECS: 248-938-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge