6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB00737.1 SB00737.10 SB00737.50
MAYBSB00737.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00737.1 MAYBSB00737.10 MAYBSB00737.50
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Melting Pt: 304…306 °C
MDL Number: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge