2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB01223EA SB01223EE
MAYBSB01223EAEA 295 EUR InStock
MAYBSB01223EA MAYBSB01223EE
2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formel: C₁₂H₁₈O
MDL Number: MFCD00002234
CAS-Nummer: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge