Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,6-Trimethylbenzylchlorid

Lieferant: MAYBRIDGE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

SB01359.1 SB01359.10 SB01359.50
MAYBSB01359.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01359.1 MAYBSB01359.10 MAYBSB01359.50
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid


Formel: C₁₀H₁₃Cl
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 34…38 °C
MDL Number: MFCD00000901
CAS-Nummer: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge