2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01623.1 SB01623EA SB01623.50
MAYBSB01623.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01623.1 MAYBSB01623EA MAYBSB01623.50
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Siedepunkt: 98…99 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041044
CAS-Nummer: 141106-52-7
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge