4'-Nitroacetophenon
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB01771.1 SB01771.10 SB01771.50
MAYBSB01771.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01771.1 MAYBSB01771.10 MAYBSB01771.50
4'-Nitroacetophenon
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 76…78 °C
Flash-Pt: 149
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge