4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB02056DA
MAYBSB02056DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB02056DA
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MDL Number: MFCD01861388
CAS-Nummer: 42564-51-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge