(2,4-Dichlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SPB00370.50
MAYBSPB00370.50EA 0 EUR InStock
MAYBSPB00370.50
(2,4-Dichlorphenoxy)acetonitril
(2,4-Dichlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂NO
MW: 202.04 g/mol
MDL Number: MFCD00019826
CAS-Nummer: 3956-63-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge