3,4-Dichlorbenzaldehydoxim
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SPB04935.1
MAYBSPB04935.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB04935.1
3,4-Dichlorbenzaldehydoxim
3,4-Dichlorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00017592
CAS-Nummer: 5331-92-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge