4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
TL00376.1 TL00376.10
MAYBTL00376.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00376.1 MAYBTL00376.10
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153,4 °C
MDL Number: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge