(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TL00410.1 TL00410.10 TL00410.50
MAYBTL00410.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00410.1 MAYBTL00410.10 MAYBTL00410.50
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 326
Melting Pt: 94…98 °C
MDL Number: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge