Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TL00715DA TL00715EE
MAYBTL00715DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00715DA MAYBTL00715EE
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
MDL Number: MFCD00085640
CAS-Nummer: 24078-21-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge