Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Extended Methodenentwicklungs-Kits, 2 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MDKE-2-1546UEA 2870 EUR InStock
MDKE-2-1546U MDKE-2-1503U MDKE-2-1502U MDKE-2-1046U MDKE-2-1003U MDKE-2-1002U MDKE-2-0546U MDKE-2-0503U MDKE-2-0502U
Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Extended Methodenentwicklungs-Kits, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.

  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 und 5 µm) und ergänzenden Phasen
  • Analytische IDs in einer Vielzahl von Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller

Es ist eine umfassende Auswahl an Kits für alle Anforderungen erhältlich, inklusive Kits mit porösen, soliden Kernpartikeln, HILIC und bioanalytischen 300 Å-Säulen. Diese Kits enthalten die wesentlichen Säulenlösungen für die Methodenentwicklung und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.

Maximal empfohlener pH: 2,0 bis 8,0 (1,5 bis 11,5 für SuperC18)

Max. Druck: 1000 bar

Lieferumfang: Avantor® ACE® Extended Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide und Avantor® ACE® CN-ES Edelstahlsäulen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge