Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25-800-CR
MDTC25-800-CREA 58.5 EUR InStock
MDTC25-800-CR
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Animal free formulation
Contains:
1000 mg/L insulin, human recombinant
550 mg/L transferrin, human recombinant
0.67 mg/L selenious acid
Achtung! Bitte beachten: Storage 2°C to 8°C. For research use only.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge