Trypanblau solution_SC 0,4% w/v PBS Stain_histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
25-900-CI
MDTC25-900-CIEA 23.52 EUR InStock
MDTC25-900-CI
Trypanblau solution_SC 0,4% w/v PBS Stain_histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
Trypanblau
Trypan blue is the most common stain used in cell count and viability assays.
Viable cells exclude the dye, while nonviable cells absorb the dye and appear blue. Cells should be in suspension as single cells in buffered saline before counting. Trypan blue can be used in assays providing total cell count, viable cell cell or nonviable cell count alone. Ths solution is provided at the common concentration of 0,4% (w/v).
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960.82 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..