Kanamycinsulfat 5000 µg/ml
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30-006-CF
MDTC30-006-CFEA 165.74 EUR InStock
MDTC30-006-CF
Kanamycinsulfat 5000 µg/ml
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582.6 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge