SSC-Puffer-Lösung 20fach konzentriert (citratgepufferte Salzösung), Corning®
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46-020-CM
MDTC46-020-CMEA 272.2 EUR InStock
MDTC46-020-CM
SSC-Puffer-Lösung 20fach konzentriert (citratgepufferte Salzösung), Corning®
Puffer Elektrophorese-Puffer Hybridisierungspuffer
20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
20X is the maximum concentration used; 0.2X may be used depending on the application.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge