Transporttupfer, Transwab®
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MW177S MW176S
MEDWMW177SEA 465 EUR InStock
MEDWMW177S MEDWMW176S
Transporttupfer, Transwab®
Tupfer Transport-Tupfer
Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
  • Nasopharyngeal sampling such as for Bordetella pertussis
  • Open cell flow-through allows full access and release of sampled organisms
  • Optimum sample pick-up and release
Used in conventional and automated processing. Compatible with automated systems.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge