Self-Adhesive Bags with Indicator
Lieferant: MEGRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
355045 355040 355030 355015 355035 355020
MEGR355045EA 156 EUR InStock
MEGR355045 MEGR355040 MEGR355030 MEGR355015 MEGR355035 MEGR355020
Self-Adhesive Bags with Indicator
Beutel Sterilisationsbeutel
Steri-bag without fold.
  • Self-adhesive transparent bags
  • Manual closable self-adhesive strip (19 mm wide)
  • With access opening for easy opening by peeling
With steam and EO-gas-indicator.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..