Einwegspritzen, Norm-Ject®
Lieferant: MEGRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HSW4200.090D0
MEGRHSW4200.090D0EA 255 EUR InStock
MEGRHSW4200.090D0
Einwegspritzen, Norm-Ject®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Standard-Einwegspritze, äußerst leicht laufend und absolut dicht, kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, mit einem zweiten Bremsring am Zylinderboden.
  • Kolben bestehend aus Polyethylen
  • Zylinder bestehend aus Polypropylen
Durch den zweiten Bremsring am Zylinderboden wird der Widerstand, um Kolben und Zylinder zu trennen, deutlich erhöht. Latex- und silikonölfrei.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge