BIOPSIESTANZER PLUNGER STERIL 2 MM 1 * 20 ST
Lieferant: MEGRO
BIOPSY PUNCH W PLUNGER SYSTEM ST. 2MM 1 * 20 items
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
BIOPSIESTANZER PLUNGER STERIL 2 MM 1 * 20 ST MEGRKAI-P201 1 * 20 ST
Hersteller-Artikelnummer:: KAI-P201
Lokale Artikelnummer:: MEGRKAI-P201
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder