Peltier-khleinheit (verfgbar ab 4. quartal 2016) ermglicht eine arbeitstemperatur von 37 c auch bei hheren umgebungstemperature n bis zu 35 c 1 * 1 ST
Lieferant: MEMMERT
Peltier-khleinheit (verfgbar ab 4. quartal 2016) ermglicht eine arbeitstemperatur von 37 c auch bei hheren umgebungstemperature n bis zu 35 c 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Peltier-kühleinheit (verfügbar ab 4. quartal 2016) ermöglicht eine arbeitstemperatur von 37 °c auch bei höheren umgebungstemperature n bis zu 35 °c 1 * 1 ST MEMMICO105K5 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: ICO105K5
Lokale Artikelnummer:: MEMMICO105K5
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder