2,3-Dimethoxyzimtsäure
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DH586.100
MENADH586.100EA 0 EUR InStock
MENADH586.100
2,3-Dimethoxyzimtsäure
2,3-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208.21 g/mol
CAS-Nummer: 7461-60-1
EINECS: 231-249-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge