ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E2681.10
MENAE2681.10EA 0 EUR InStock
MENAE2681.10
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267.94 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051581
CAS-Nummer: 2632-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge