Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E2908.5
MENAE2908.5EA 0 EUR InStock
MENAE2908.5
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670.28 g/mol
MDL Number: MFCD00042428
CAS-Nummer: 175136-62-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge