2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E445.25
MENAE445.25EA 0 EUR InStock
MENAE445.25
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇BrN₂S
MW: 255.1343 g/mol
MDL Number: MFCD00051953
CAS-Nummer: 2103-94-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge