5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NC1414.10
MENANC1414.10EA 0 EUR InStock
MENANC1414.10
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₁₀H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00129458
CAS-Nummer: 57641-95-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge