Phenylsulfonylaceton
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NC996.25
MENANC996.25EA 0 EUR InStock
MENANC996.25
Phenylsulfonylaceton
Phenylsulfonylaceton
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
MDL Number: MFCD00047794
CAS-Nummer: 5000-44-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge