4,7-Dichlorisatin
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
SR462.10
MENASR462.10EA 0 EUR InStock
MENASR462.10
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216.02 g/mol
MDL Number: MFCD00047214
CAS-Nummer: 18711-13-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge