Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: MENAI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

SR464.5 SR464.25 SR464.100
MENASR464.5EA 0 EUR InStock
MENASR464.5 MENASR464.25 MENASR464.100
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff


Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Melting Pt: 160…162 °C
MDL Number: MFCD00041156
CAS-Nummer: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge