1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SR470.50
MENASR470.50EA 0 EUR InStock
MENASR470.50
1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
MW: 221.11 g/mol
Melting Pt: 320
MDL Number: MFCD00041154
CAS-Nummer: 4949-85-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge