2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SR472.1 SR472.2 SR472.5 SR472.10
MENASR472.1EA 0 EUR InStock
MENASR472.1 MENASR472.2 MENASR472.5 MENASR472.10
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
2-Aminophenyl-2-pyridylketon
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD03839744
CAS-Nummer: 42471-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge