Objektträger, Menzel Gläser
Lieferant: MENZEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AA00000102E01 AB00000112E01 AA00000112E01 AB00000102E012
631-0701EA 5.2 EUR InStock
631-0701 630-2012 630-1985 MENZAB00000102E012
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Mikroskop-Objektträger sind mit oder ohne Mattrand erhältlich.
  • Vorgewaschen und poliert
Conform to ISO 8037/I
Zertifizierungen: ISO 8037/I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge