Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.2-0.5 mm) Chromatography_column, Millipore®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.07733.1000 1.07733.9025 1.07733.9025
1.07733.1000EA 271 EUR InStock
1.07733.1000 1.07733.9025 MERC1.07733.9025
Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.2-0.5 mm) Chromatography_column, Millipore®
Silica gel
* F254: Fluoreszenzindikator

  • Verlässliche Ergebnisse und einfache Probenauftragung
  • Verschiedene Packungsgrößen erhältlich (250 g bis 25 kg)
  • Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Produkten


Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 90 % between 0.200 - 0.500 mm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge