Tücher für Desinfektionslösungen, Pursept® wipes XXL
Lieferant: MERZ HYGIENE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45074
MERZ45074EA 0 EUR InStock
MERZ45074
Tücher für Desinfektionslösungen, Pursept® wipes XXL
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Diese trockenen Vliestücher aus 100% Polyester wurden zur Verwendung mit separat erhältlichen Flächendesinfektionspräparaten entwickelt. Sie eignen sich für Oberflächen aller Art. Ideal für die Reinigung und Desinfektion in Kliniken, (Dental-) Praxen, Laboren, Rettungsdiensten und in der Pflege (für patientennahe
Flächen wie Liegen, Betten, Nachttische, Behandlungseinheiten etc.)
  • Optimale Wirkstoffabgabe bei gleichzeitig hervorragender Schmutzaufnahme durch SmartProtection
  • Fusselfrei und extrem reißfest
  • Auch bei schwer zugänglichen Flächen anzuwenden
  • Ideal für Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
  • Standzeit mit getränkter Desinfektionslösung 28 Tage
Farbe: Weiß
Bestellinformation: Lieferung ohne Box. Die Spenderbox muss separat bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum für weitere Informationen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge