XSR-Analysenwaage, 81/220 g Kapazitt, 0,01/0,1 mg Ablesbarkeit, motorisierter Windschutz, passwortgeschtzt, automatische interne Justierung und LabX ready 1 * 1 ST
Lieferant: METTLER TOLEDO
XSR-Analysenwaage, 81/220 g Kapazitt, 0,01/0,1 mg Ablesbarkeit, motorisierter Windschutz, passwortgeschtzt, automatische interne Justierung und LabX ready 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
XSR-Analysenwaage, 81/220 g Kapazität, 0,01/0,1 mg Ablesbarkeit, motorisierter Windschutz, passwortgeschützt, automatische interne Justierung und LabX ready 1 * 1 ST METB30355398 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 30355398
Lokale Artikelnummer:: METB30355398
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder