pH electrode, InPro® 3030
Lieferant: Mettler - Toledo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
52001361
METN52001361EA 0 EUR InStock
METN52001361
pH electrode, InPro® 3030
Elektroden pH-Elektroden
The InPro3030 is a state-of-the-art, gel-filled, low-maintenance pH electrode specifically developed for inline pH measurements in bioprocesses.
  • Electrode and connector design to allow autoclaving and in-situ sterilisation where required
  • Allows reliable pH measurement in bioprocesses under fully aseptic conditions without compromising sterility
  • Pressure resistance up to 6 bar overpressure
  • Patented silver-ion trap to prevent fouling of diaphragm in sulphide-bearing media
  • Depending upon the type of housing selected, the InPro3030 is suitable for vertical or
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..