Masterflex® Mischverteiler-Magnetventile, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01356-00 01356-02 01356-03 01356-07 01356-08 01356-10 01356-14 01356-20 01356-22 01356-01 01356-04 01356-05 01356-09 01356-11 01356-12 01356-16 01356-18 01356-19 01356-21 01356-23
MFLX01356-00EA 340 EUR InStock
MFLX01356-00 MFLX01356-02 MFLX01356-03 MFLX01356-07 MFLX01356-08 MFLX01356-10 MFLX01356-14 MFLX01356-20 MFLX01356-22 MFLX01356-01 MFLX01356-04 MFLX01356-05 MFLX01356-09 MFLX01356-11 MFLX01356-12 MFLX01356-16 MFLX01356-18 MFLX01356-19 MFLX01356-21 MFLX01356-23
Masterflex® Mischverteiler-Magnetventile, Avantor®
Ventile Solenoidventile
Hält aggressiven Flüssigkeiten stand.
  • Hervorragend für Systeme mit mehreren Flüssigkeiten oder Gasregelsysteme mit aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten
  • Medienberührende Teile aus PTFE oder PEEK
  • Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
  • Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendung
Diese stromlos geschlossenen Magnetmischventile zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, minimales Totvolumen und schnelle Reaktionszeiten für alle Ihre Mischanforderungen aus. Alle Ventile sind mit PTFE-beschichteten Zuleitungsdrähten im Format 15" (Maß 26) versehen. Spezialbestellungen sind möglich für Ventile mit unterschiedlichem Membran- und Gehäusematerial oder größeren Durchflusswerten.—Erfragen Sie nähere Informationen telefonisch.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge