CPC® Schnell trennbare Fittings, mit Kompressionseinsätzen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06360-77 06361-32 06361-32BLK 06360-77BLK 31307-54BLK 31307-44BLK
MFLX06360-30EA 13.3 EUR InStock
MFLX06360-30 MFLX06360-35 MFLX06360-41 MFLX06360-74 MFLX06360-75 MFLX06360-76 MFLX06364-30 MFLX06364-75 MFLX06360-77 MFLX06361-32 MFLX06361-32BLK MFLX06360-77BLK MFLX06360-74BLK MFLX06364-30BLK MFLX06360-41BLK MFLX06360-30BLK MFLX06360-75BLK MFLX06364-75BLK MFLX31307-54BLK MFLX31307-44BLK
CPC® Schnell trennbare Fittings, mit Kompressionseinsätzen
Fittings und Verbinder
Keine Anstrengung mehr - einfach mit dem Daumen die Verriegelung öffnen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Fittings connect in a snap
Diese CPC® Schnell-Trennvorrichtungen aus Kunststoff verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Riegel der sich mit dem Daumen einfach bedienen lässt. Einfach den Einsatz in die Buchse stecken um die Fittingteile zu verbinden. Fittings verbinden und schließen sich unmittelbar. Das hörbare Klicken bestätigt, dass die Kupplung fest verbunden ist. Um die verbundenen Hälften zu trennen, pressen Sie einfach den Knopf auf der Buchse. Zur Funktion benötigen Schnelltrennkupplungen eine Buchse und einen Einsatz der gleichen Durchflussmenge. Eine komplette Kupplung benötigt einen passende Buchse und ein Einsatz (separat zu bestellen).
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge